Läs mer
2-Kloro-6-metylfenol, TRC
Produktkod. 30351678
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30351678 50 mg
1 options
Produktkod. 30351678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC35014550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylphenol
CAS 87-64-9
Molekylformel C7 H7 Cl O
Kvantitet 50 mg
Synonym o-Cresol, 6-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-6-methylphenol, 2-Methyl-6-chlorophenol, 3-Chloro-2-hydroxytoluene, 6-Chloro-2-methylphenol, 6-Chloro-o-cresol, NSC 2878
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,9H,1H3
LEDER Cc1cccc(Cl)c1O
IUPAC-namn 2-kloro-6-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 142.58
Formel vikt 142.0185