Learn More
2-Chloro-6-methylphenol, TRC
Product Code. 30351678
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
Product Code. Quantity Unit Size
30351678 50 mg 50mg
1 options
Product Code. 30351678 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC35014550MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Chloro-6-methylphenol
CAS 87-64-9
Molecular Formula C7 H7 Cl O
Quantity 50 mg
Synonym o-Cresol, 6-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-6-methylphenol, 2-Methyl-6-chlorophenol, 3-Chloro-2-hydroxytoluene, 6-Chloro-2-methylphenol, 6-Chloro-o-cresol, NSC 2878
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1O
IUPAC Name 2-chloro-6-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Formula Weight 142.0185
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.