Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Chloro-6-methylpyrazine, 97%
Produktkod. 15460449
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460449 1 g 1g
15470449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460449 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H63650.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 38557-71-0
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00055032
InChI-nyckel CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylpyrazine, 2-chloro-6-methyl-1,4-diazine, 2-methyl-6-chloropyrazine, pubchem18034, acmc-1afqe, 2-chloro-6 methylpyrazine, ksc497m1j
PubChem CID 7170095
IUPAC-namn 2-chloro-6-methylpyrazine
LEDER CC1=CN=CC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylpyrazine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid