Läs mer
2-klor-6-metylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505303
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10505303 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10482983 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10505303 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07699DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 38557-71-0
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00055032
InChI-nyckel CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylpyrazine, 2-chloro-6-methyl-1,4-diazine, 2-methyl-6-chloropyrazine, pubchem18034, acmc-1afqe, 2-chloro-6 methylpyrazine, ksc497m1j
PubChem CID 7170095
IUPAC-namn 2-klor-6-metylpyrazin
LEDER CC1=CN=CC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylpyrazine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.56
Procent renhet 97%