Läs mer
2-klor-6-metylpyrimidin-4,5-diamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787105
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10787105 5 g 5g
10682453 250 mg 250mg
10742693 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10787105 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC03992DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 63211-98-3
Molekylformel C5H7ClN4
Molekylvikt (g/mol) 158.59
MDL-nummer MFCD01764685
InChI-nyckel KSGKEVCHVYUUDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine, 4,5-diamino-2-chloro-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine, 2-chloranyl-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
PubChem CID 275295
IUPAC-namn 2-klor-6-metylpyrimidin-4,5-diamin
LEDER CC1=NC(Cl)=NC(N)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4, 5-diamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 158.59
Procent renhet 95%