Läs mer
2-Kloro-6-metyltiomenol, 96 %
Produktkod. 11378465
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378465 25 g 25g
11358465 1 g 1g
11368465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10499.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 18858-05-4 | C7H7ClS | 158,643 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18858-05-4
Molekylformel C7H7ClS
Molekylvikt (g/mol) 158.643
MDL-nummer MFCD00041422
InChI-nyckel WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol
PubChem CID 4130239
IUPAC-namn 2-klor-6-metylbensentiol
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylthiophenol
Kokpunkt 135 °C till 136 °C (35 mmHg)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 25 g
Beilstein 1932749
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 158.65
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.