Läs mer
2-Chloro-6-[N,N-di(2-hydroxybenzyl)amino]-9-isopropylpurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6-[n,n-di(2-hydroxybenzyl)amino]-9-isopropylpurine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN5O2/c1-14(2)28-13-24-19-20(25-22(23)26-21(19)28)27(11-15-7-3-5-9-17(15)29)12-16-8-4-6-10-18(16)30/h3-10,13-14,29-30H,11-12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 423.1462 |