Läs mer
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11440623
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440623 25 g 25g
11430623 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12703.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6575-07-1 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6575-07-1
MDL-nummer MFCD00007203
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 118°C to 124°C
Molekylformel C7H3ClN2O2
Kvantitet 25 g
Beilstein 1369781
Synonym 6-chloro-2-nitrobenzonitrile, 2-chloro-6-nitro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanonitrobenzene, benzonitrile, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-20anya, pubchem4742, 7-tert-butylisophthalic acid, 2-nitro-6-chlorobenzonitrile, 2-nitro-6-chloro-benzonitrile
InChI-nyckel ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-chloro-6-nitrobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 182.56
PubChem CID 81053
Formel vikt 182.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.