Läs mer
2-klor-6-fenoxibensylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10702683
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10702683 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10232882 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11381CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175136-89-7
Molekylformel C13H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 233.70
MDL-nummer MFCD00052915
InChI-nyckel SNTOZVXKDWQFEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, 1-2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, rarechem al bw 1398, d0x2jg, 2-chloro-6-phenoxy-benzylamine, 2-aminomethyl-3-chlorodiphenylether, 6-chloro-2-phenoxyphenyl methylamine, 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 95+%, benzenemethanamine,2-chloro-6-phenoxy
PubChem CID 2777206
LEDER NCC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (2-klor-6-fenoxifenyl)metanamin
Formel vikt 233.7
Procent renhet 95%