missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzo[d]thiazole, TRC

Produktkod. 30364003
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364003 250 mg
30354088 50 mg
30359198 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364003 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC597533250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 133840-96-7
Molekylformel C8H3NOF3SCl
Molekylvikt (g/mol) 253.62
IUPAC-namn 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazole
LEDER FC(F)(F)Oc1ccc2nc(Cl)sc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzo[d]thiazole
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3ClF3NOS/c9-7-13-5-2-1-4(3-6(5)15-7)14-8(10,11)12/h1-3H
Formel vikt 252.9576
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.