Läs mer
2-Kloro-6-(trifluormetyl)anilin, 97 %
Produktkod. 11455367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455367 25 g 25g
11445367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22714.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 433-94-3 | C7H5ClF3N | 195,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 433-94-3
Molekylformel C7H5ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 195.57
MDL-nummer MFCD00272565
InChI-nyckel OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 2756384
IUPAC-namn 2-klor-6-(trifluormetyl)anilin
LEDER NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Densitet 1.42
Kokpunkt 39 °C till 40 °C (0,1 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 195.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.