missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate |
| CAS | 16583-76-9 |
| Molekylformel | C8H3ClF3NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-1-isocyanato-6-(trifluoromethyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1N=C=O |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.56 |
| Formel vikt | 220.9855 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?