Läs mer
2-Chloro-7-hydroxy Phenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-7-hydroxy Phenothiazine |
| CAS | 2002-32-6 |
| Molekylformel | C12H8ClNOS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 8-Chloro-phenothiazin-3-ol, 8-Chloro-10H-phenothiazin-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNOS/c13-7-1-4-11-10(5-7)14-9-3-2-8(15)6-12(9)16-11/h1-6,14-15H |
| LEDER | Oc1ccc2Nc3cc(Cl)ccc3Sc2c1 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-10H-phenothiazin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.72 |
| Formel vikt | 249.0015 |