Läs mer
(2-Chloro-7H-purin-6-yl)-furan-2-ylmethyl-amine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chloro-7H-purin-6-yl)-furan-2-ylmethyl-amine |
| CAS | 101862-47-9 |
| Molekylformel | C10H8ClN5O |
| MDL-nummer | MFCD09792860 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | ClC1=NC(NCC2=CC=CO2)=C3N=CNC3=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.66 |
| Procent renhet | 98% |