Läs mer
2-Kloro-8-cyklopentyl-5-metyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on, 97 %
Produktkod. 15461096
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461096 250 mg 250mg
15441096 1 g 1g
15451096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54363.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 1013916-37-4 | C13H14ClN3O | 263,73 g/mol
2-klor-8-cyklopentyl-5-metyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klor-8-cyklopentyl-5-metyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1013916-37-4
Molekylformel C13H14ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 263.73
MDL-nummer MFCD13181207
InChI-nyckel BSKNQSYIDZUXQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44248248
IUPAC-namn 2-klor-8-cyklopentyl-5-metylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on
LEDER CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)C2=NC(Cl)=NC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Kvantitet 250 mg
Beilstein 15642863
Synonym 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8h-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-7h,8h-pyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido 2,3-d pyrimidin-7-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8h-pyrido 2,3-d py, pyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one,2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl, pyrido 2,3-d pyrimidin-7 8h-one, 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 263.72
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.