missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, TRC

Produktkod. 30349723
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349723 10 g
30354551 1 g
30364251 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58560810G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1013916-37-4
Molekylformel C13H14ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 263.72
Synonym 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC-namn 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
LEDER CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.