Läs mer
2-Klor-8-cyklopentyl-5-metyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on, TRC
Produktkod. 30354551
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354551 1 g
30349723 10 g
30364251 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30354551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5856081G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1013916-37-4
Molekylformel C13H14ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 263.72
Synonym 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC-namn 2-kloro-8-cyklopentyl-5-metylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
LEDER CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3