Läs mer
2-Klor-8-cyklopentyl-5-metyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3 |