missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-8-methoxy-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-8-methoxy-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO3/c1-18-9-3-5-13-11(7-9)16-14(17)10-6-8(15)2-4-12(10)19-13/h2-7H,1H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 275.0349 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?