Läs mer
2-Chloro-9-cyclohexyl-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-9H-purin-6-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-9-cyclohexyl-N-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-9H-purin-6-amine |
| CAS | 737005-53-7 |
| Molekylformel | C21H25ClN6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN6O/c22-21-25-19(18-20(26-21)28(14-23-18)17-4-2-1-3-5-17)24-15-6-8-16(9-7-15)27-10-12-29-13-11-27/h6-9,14,17H,1-5,10-13H2,(H,24,25,26) |
| LEDER | C1CCC(CC1)N2C=NC3=C2N=C(N=C3NC4=CC=C(C=C4)N5CCOCC5)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-9-cyclohexyl-N-(4-morpholin-4-ylphenyl)purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.92 |