Läs mer
2-Chloro-9-fluorenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-9-fluorenone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7ClO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H |
| Formel vikt | 214.0185 |