Läs mer
2-Kloro-9-metyl-6-(benzylamino)purin (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purine |
| CAS | 101622-53-1 |
| Molekylformel | C13H12ClN5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-(Benzylamino)-2-chloro-9-methylpurine, 2-Chloro-6-benzylamino-9-methylpurine, 2-Chloro-9-methyl-N-(phenylmethyl)-9H-purin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClN5/c1-19-8-16-10-11(17-13(14)18-12(10)19)15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,15,17,18) |
| LEDER | CCc1ccc(cc1)OCC2OC2 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2-klor-9-metylpurin-6-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.72 |