Läs mer
2-Kloro-9-metyl-6-(benzylamino)purin (>90 %), TRC
Produktkod. 30363168
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30363168 25 mg
1 options
Produktkod. 30363168 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36886025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purine
CAS 101622-53-1
Molekylformel C13H12ClN5
Kvantitet 25 mg
Synonym 6-(Benzylamino)-2-chloro-9-methylpurine, 2-Chloro-6-benzylamino-9-methylpurine, 2-Chloro-9-methyl-N-(phenylmethyl)-9H-purin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C13H12ClN5/c1-19-8-16-10-11(17-13(14)18-12(10)19)15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,15,17,18)
LEDER CCc1ccc(cc1)OCC2OC2
IUPAC-namn N-benzyl-2-klor-9-metylpurin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 273.72