Läs mer
2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31443053
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31443053 10 g
31440060 5 g
31435698 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31443053 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1502110g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Molekylformel C13H7ClOS
MDL-nummer MFCD00005067
Kvantitet 10 g
LEDER ClC1=CC=C2SC3=C(C=CC=C3)C(=O)C2=C1
Molekylvikt (g/mol) 246.71
Procent renhet 98%