missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-ethanamine-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-ethanamine 1,1,2,2-d4 hydrochloride |
| CAS | 172333-26-5 |
| Molekylformel | C2 2H4 H2 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloroethan-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H/i1D2,2D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.01 |
| Formel vikt | 119.0207 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?