Läs mer
2-Chloro Fenofibric Acid, TRC
Produktkod. 30364477
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364477 25 mg
30353044 250 mg
30364164 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36467525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61024-31-5
Molekylformel C17H15ClO4
Molekylvikt (g/mol) 318.75
Synonym 2-[4-(2-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid, LF 590
IUPAC-namn 2-[4-(2-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
LEDER CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro Fenofibric Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-12-9-7-11(8-10-12)15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Formel vikt 318.0659