missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro Hippuric Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro Hippuric Acid-d3 |
| CAS | 1794816-82-2 |
| Molekylformel | C9H5D3ClNO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2-Chlorobenzoylamino)acetic Acid-d3, N-(2-Chlorobenzoyl)glycine-d3, N-(o-Chlorobenzoyl)glycine-d3, o-Chlorobenzoylglycine-d3, o-Chlorohippuric Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)/i3D,5D2 |
| LEDER | O=C(NC([2H])([2H])C(O)=O)C1=C([2H])C=CC=C1Cl |
| IUPAC-namn | 2-[(2-chloro-6-deuteriobenzoyl)amino]-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.64 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?