missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro Hippuric Acid, TRC

Produktkod. 30362663
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362663 1 g
30349696 10 g
30350269 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3665451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16555-60-5
Molekylformel C9H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 213.62
Synonym (2-Chlorobenzoylamino)acetic Acid, N-(2-Chlorobenzoyl)glycine, N-(o-Chlorobenzoyl)glycine, o-Chlorobenzoylglycine, o-Chlorohippuric Acid
IUPAC-namn 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetic acid
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro Hippuric Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formel vikt 213.0193
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.