Läs mer
2-Kloro-L-fenylalanin, 98+%
Produktkod. 11486240
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486240 1 g 1g
15463617 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27135.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
CAS: 103616-89-3 | C9H10ClNO2 | 199,63 g/mol
Den största vinsten i affinitet av alla testade onaturliga aminosyror observerades för 2-klor-L-fenylalanin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den största vinsten i affinitet av alla
testade onaturliga aminosyror observerades för 2-klor-L-fenylalanin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103616-89-3
Molekylformel C9H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 199.63
MDL-nummer MFCD00077921
InChI-nyckel CVZZNRXMDCOHBG-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2-chloro-l-phenylalanine, l-2-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 2-cl-oh, 2s-2-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 2-chloro, l-2-chlorophe, l-2-chloro phenylalanine, s-2-chlorophenylalanine, ksc491q0l
PubChem CID 2761491
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(2-klorfenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=C(Cl)C=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-L-phenylalanine
Smältpunkt 196 °C till 199 °C
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.64
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.