Läs mer
2-Klor-L-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30358261
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30358261 100 mg
1 options
Produktkod. 30358261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC350385100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-L-phenylalanine
CAS 103616-89-3
Molekylformel C9H10ClNO2
Kvantitet 100 mg
Synonym L-2-Chlorophenylalanine, L-o-Chlorophenylalanine, o-Chloro-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(2-klorofenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 199.63
Formel vikt 199.04