Läs mer
2-Chloro Loratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(2,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22Cl2N2O2/c1-2-28-22(27)26-11-9-14(10-12-26)20-18-7-6-17(23)13-16(18)4-3-15-5-8-19(24)25-21(15)20/h5-8,13H,2-4,9-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 416.1058 |