Läs mer
2-Chloro-m-cresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-3-hydroxytoluene |
| CAS | 608-26-4 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-m-cresol, Phenol, 2-chloro-3-methyl-, m-Cresol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3-hydroxytoluene, 2-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloro-m-cresol, o-Chloro-m-cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | ClC=1C(O)=CC=CC1C |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.583 |
| Formel vikt | 142.019 |