Läs mer
2-Chloro-m-xylene, 98%
Produktkod. 11473468
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473468 25 g 25g
11483468 100 g 100g
11493468 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17867.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6781-98-2 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare på ett svalt, torrt och välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6781-98-2
Molekylformel C8H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.61
MDL-nummer MFCD00000565
InChI-nyckel VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-m-xylene, 2,6-dimethylchlorobenzene, m-xylene, 2-chloro, benzene, 2-chloro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl chlorobenzene, 2,6-dimethylphenyl chloride, 1-chloro-2,6-dimethylbenzene, 2,6-dimethylchlorobenzene;2-chloro-m-xylene, 2-chloro-meta-xylene, pubchem3643
PubChem CID 32885
IUPAC-namn 2-klor-l,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-m-xylene
Smältpunkt -36°C
Densitet 1.061
Kvantitet 25 g
Brytningsindex 1.527
Beilstein 2040954
Kokpunkt 182°C to 183°C
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 140.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.