Läs mer
2-Chloro-N-[2-(2-thienyl)ethyl]-D-phenylglycine methyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15485535
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485535 250 mg 250mg
15465535 1 g 1g
15475535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61936.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 141109-19-5 | C15H17Cl2NO2S | 346.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141109-19-5
Molekylformel C15H17Cl2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 346.27
MDL-nummer MFCD08458449,MFCD08460122
InChI-nyckel ZXANKCFSGFEBQW-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2r-2-2-chlorophenyl-2-2-thiophen-2-yl ethyl amino acetate hydrochloride
PubChem CID 24938549
LEDER Cl.COC(=O)C(NCCC1=CC=CS1)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-[2-(2-thienyl)ethyl]-D-phenylglycine methyl ester hydrochloride
IUPAC-namn methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-{[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}acetate hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 346.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.