Learn More
2-klor-N-(2,3-dimetylfenyl)bensamid, 97 %
Product Code. 15462668
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15462668 250 mg 250mg
15452668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15462668 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H56225.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Add to basket
CAS: 196617-88-6 | C15H14ClNO | 259,733 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 196617-88-6
Molekylformel C15H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 259.733
MDL-nummer MFCD00018254
InChI-nyckel OUAGJVUPQKYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-2,3-dimethylphenyl benzamide, cambridge id 5328590, 2-chloro-2',3'-benzoxylidide, 2-chloro-n-2,3-dimethyl-phenyl-benzamide, n-2,3-dimethylphenyl 2-chlorophenyl carboxamide
PubChem CID 295079
IUPAC-namn 2-klor-N-(2,3-dimetylfenyl)bensamid
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 259.74
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.