Läs mer
2-kloro-n-(2,3-dimetylfenyl)bensamid, TRC
Produktkod. 30350557
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350557 1 g
30354727 500 mg
30355107 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30350557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5641201G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 196617-88-6
Molekylformel C15H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 259.73
Synonym Mefenamic RC2, NSC 164235
IUPAC-namn 2-kloro-N-(2,3-dimetylfenyl)bensamid
LEDER Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Cl)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO/c1-10-6-5-9-14(11(10)2)17-15(18)12-7-3-4-8-13(12)16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)