Läs mer
2-Chloro-N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-N-phenylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-N-phenylacetamide |
| CAS | 136099-58-6 |
| Molekylformel | C15H12Cl3NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl3NO2/c1-21-11-7-12(17)15(13(18)8-11)19(14(20)9-16)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Cl)c(N(C(=O)CCl)c2ccccc2)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-N-phenylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.62 |
| Formel vikt | 342.9934 |