Läs mer
2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide, Mikromol™
Beskrivning
2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| CAS | 15308-01-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 Cl3 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-13(19)18(10-5-2-1-3-6-10)14-11(16)7-4-8-12(14)17/h1-8H,9H2 |
| LEDER | ClCC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| Visa mer |