Läs mer
2-klor-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid, Mikromol™
Beskrivning
2-kloro-n-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 1131-01-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H12 Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-kloro-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid |
| Visa mer |