Läs mer
2-klor-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid, Mikromol™
Produktkod. 30461482
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461482 4 x 25 mg
17912106 25 mg
17921156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461482 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0102.0300254AMP
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 1131-01-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
IUPAC-namn 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 197.66
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 197.0607 g/mol