Läs mer
2-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)nicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)nicotinamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2N2O/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)17-13(18)9-4-3-7-16-12(9)15/h2-7H,1H3,(H,17,18) |
| Formel vikt | 280.017 |