Läs mer
2-Klor-N-[4-klor-2-(2-klorobenzoyl)fenyl]acetamid, TRC
Produktkod. 30364152
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364152 1 g
30354525 50 mg
30360057 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2930101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14405-03-9
Molekylformel C15H10Cl3NO2
Molekylvikt (g/mol) 342.6
Synonym 2,4'-Dichloro-2'-(o-chlorobenzoyl)acetanilide, 2-Chloro-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide, Ro 97-1274
IUPAC-namn 2-kloro-N-[4-klor-2-(2-klorobenzoyl)fenyl]acetamid
LEDER ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl3NO2/c16-8-14(20)19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7H,8H2,(H,19,20)
Formel vikt 340.9777
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.