Läs mer
2-kloro-n-(4-klor-2-benzoylfenyl)-N-metylacetamid, Mikromol™
Produktkod. 30050229
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050229 100 mg
30052473 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050229 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0023.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-kloro-N-(4-klor-2-benzoylfenyl)-N-metylacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
CAS 6021-21-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H13 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diazepam Imp. B (EP), 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
LEDER CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn N-(2-benzoyl-4-klorofenyl)-2-klor-N-metylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 322.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 321.0323 g/mol