Läs mer
2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boscalid-5-hydroxy |
| CAS | 661463-87-2 |
| Molekylformel | C18 H12 Cl2 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, Boscalid-5-hydroxy, 2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxybiphenyl-2-yl)nicotinamide, M510F01 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12Cl2N2O2/c19-12-5-3-11(4-6-12)15-10-13(23)7-8-16(15)22-18(24)14-2-1-9-21-17(14)20/h1-10,23H,(H,22,24) |
| LEDER | Oc1ccc(NC(=O)c2cccnc2Cl)c(c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)-4-hydroxyphenyl]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.21 |
| Formel vikt | 358.0276 |