missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-N-(4-ethylphenyl)-N-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-(4-ethylphenyl)-N-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)acetamide |
| CAS | 332903-68-1 |
| Molekylformel | C16H12ClF4NO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClF4NO/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)22(13(23)8-17)16-14(20)11(18)7-12(19)15(16)21/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccc(cc1)N(C(=O)CCl)c2c(F)c(F)cc(F)c2F |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(4-ethylphenyl)-N-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.72 |
| Formel vikt | 345.0544 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?