missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-N-5-quinolinylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-N-5-quinolinylacetamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-13-9/h1-6H,7H2,(H,14,15) |
| Formel vikt | 220.0403 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?