Läs mer
2-klor-N-cyklopropylacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455177
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455177 50 g 50g
15445177 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32456.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19047-31-5 | C5H8ClNO | 133.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19047-31-5
Molekylformel C5H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 133.58
MDL-nummer MFCD00276391
InChI-nyckel ZPWIVSGEQGESFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-cyclopropyl-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-cyclopropyl-acetamide, n-cyclopropylchloroacetamide, acetamide,2-chloro-n-cyclopropyl
PubChem CID 735780
IUPAC-namn 2-klor-N-cyklopropylacetamid
LEDER ClCC(=O)NC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 133.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.