Läs mer
2-kloro-n-[(furan-2-yl)metyl]-7H-purin-6-amin, TRC
Produktkod. 30363408
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363408 100 mg
30363130 500 mg
30354837 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363408 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369853100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101862-47-9
Molekylformel C10H8N5OCl
Molekylvikt (g/mol) 249.66
Synonym 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-9H-purin-6-amine, (2-Chloro-7H-purin-6-yl)[(furan-2-yl)methyl]amine, 2-Chloro-6-Furfurylaminopurine, 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7H-purin-6-amine, NSC 45794
IUPAC-namn 2-klor-N-(furan-2-ylmetyl)-7H-purin-6-amin
LEDER Clc1nc(NCc2occc2)c3ncnc3[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-[(furan-2-yl)methyl]-7H-purin-6-amine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN5O/c11-10-15-8(7-9(16-10)14-5-13-7)12-4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4H2,(H2,12,13,14,15,16)
Formel vikt 249.0417