Läs mer
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, 98%
Produktkod. p-7081992
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11484943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12247.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2832-19-1 | C3H6ClNO2 | 123.54 g/mol
En organisk byggsten. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. Som färgämne mellanliggande .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
En organisk byggsten. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. Som färgämne mellanliggande .
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Låglöslig i alifatiska kolväten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2832-19-1
Molekylformel C3H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 123.54
MDL-nummer MFCD00021961
InChI-nyckel TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-hydroxymethyl, n-methylolchloroacetamide, grota, chloracetamide-n-metholol, n-methylol-chloracetamide, grotan df-35, caswell no. 192bb, chloracetamide-n-methanol
PubChem CID 62466
IUPAC-namn 2-klor-N-(hydroximetyl)acetamid
LEDER OCNC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide
Smältpunkt 97°C to 103°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1811765
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Very soluble in water. Poorly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Formel vikt 123.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.