Läs mer
2-Klor-N-(hydroxymetyl)acetamid, 98 %
Produktkod. 11484943
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484943 10 g 10g
11494943 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12247.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2832-19-1 | C3H6ClNO2 | 123,54 g/mol
En organisk byggsten. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. Som färgämne mellanliggande .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
En organisk byggsten. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. Som färgämne mellanliggande .
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Låglöslig i alifatiska kolväten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2832-19-1
Molekylformel C3H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 123.54
MDL-nummer MFCD00021961
InChI-nyckel TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-hydroxymethyl, n-methylolchloroacetamide, grota, chloracetamide-n-metholol, n-methylol-chloracetamide, grotan df-35, caswell no. 192bb, chloracetamide-n-methanol
PubChem CID 62466
IUPAC-namn 2-klor-N-(hydroximetyl)acetamid
LEDER OCNC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide
Smältpunkt 97 °C till 103 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1811765
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Dåligt lösliga i alifatiska kolväten.
Formel vikt 123.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.